3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902639-1G OR902639-5G
APOSOR902639-1GEA 219 EUR
APOSOR902639-1G APOSOR902639-5G
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00749304
Núm. CAS: 72145-01-8