3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902641-1G
APOSOR902641-1GEA 62.5 EUR
APOSOR902641-1G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C6H8N2O2
MW: 140,1400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143212
Núm. CAS: 89831-40-3