3,4-Dimethylpyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-3,4-dimethylpyridine
OR902657-1G OR902657-250MG
APOSOR902657-1GEA 246 EUR
APOSOR902657-1G APOSOR902657-250MG
3,4-Dimethylpyridin-2-amine 95%
3,4-Dimethylpyridin-2-amine
Formula: C7H10N2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02247162
Núm. CAS: 823-39-2