6-Chlorohexanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902690-100G OR902690-25G
APOSOR902690-100GEA 491 EUR
APOSOR902690-100G APOSOR902690-25G
6-Chlorohexanoic acid 95%
6-Chlorohexanoic acid
Formula: C₆H₁₁ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061103
Núm. CAS: 4224-62-8