N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-β-lactone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-ɑ-tert-Butoxycarbonylamino-β-propiolactone, tert-Butyl (S)-(2-oxooxetan-3-yl)carbamate, N-Boc-L-serineβ-Lactone, (S)-ɑ-Boc-amino-β-propiolactone, (S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-oxetanone
OR902727-1G OR902727-250MG
APOSOR902727-1GEA 82.8 EUR
APOSOR902727-1G APOSOR902727-250MG
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-β-lactone 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-beta-lactone
Formula: C₈H₁₃NO₄
MW: 187,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318414
Núm. CAS: 98541-64-1