5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902743-25G OR902743-5G
APOSOR902743-25GEA 0 EUR
APOSOR902743-25G APOSOR902743-5G
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine 96%
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine
Formula: C₆Cl₂N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191419
Núm. CAS: 56413-95-7