4-Amino-2-bromopyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR902755-5G
APOSOR902755-5GEA 186 EUR
APOSOR902755-5G
4-Amino-2-bromopyrimidine 97%
4-Amino-2-bromopyrimidine
Formula: C₄H₄BrN₃
MW: 174,0000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109798
Núm. CAS: 1160994-71-7
UN: 1759
ADR: 8,III