5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902762-1G OR902762-250MG
APOSOR902762-1GEA 139 EUR
APOSOR902762-1G APOSOR902762-250MG
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formula: C₃H₂BrN₃O₂
MW: 191,97 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040182
Núm. CAS: 674287-63-9