1-Quinolin-5-ylmethylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902830-1G OR902830-250MG
APOSOR902830-1GEA 322 EUR
APOSOR902830-1G APOSOR902830-250MG
1-Quinolin-5-ylmethylamine hydrochloride 95%
1-Quinolin-5-ylmethylamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701405
Núm. CAS: 1187931-81-2