1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR902874-100MG OR902874-250MG OR902874-50MG
APOSOR902874-100MGEA 84.4 EUR
APOSOR902874-100MG APOSOR902874-250MG APOSOR902874-50MG
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05174745
Núm. CAS: 78540-03-1