Pirrolidina-1-propilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902892-100G OR902892-25G
APOSOR902892-100GEA 388 EUR
APOSOR902892-100G APOSOR902892-25G
Pirrolidina-1-propilamina 97%
Pirrolidina-1-propilamina
Formula: C₇H₁₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014100
Núm. CAS: 23159-07-1