2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9029-1G
OR9029-250MG
APOSOR9029-1GEA
102
EUR
APOSOR9029-1G
APOSOR9029-250MG
2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Formula:
C₇H₉NO Pto. de fusión: 37…40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08235268 Núm. CAS: 27296-76-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...