tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Oxopropyl)carbamic acid tert-butyl ester
OR902921-25G
APOSOR902921-25GEA 84.1 EUR
APOSOR902921-25G
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate
Formula: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,2096 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10698678
Núm. CAS: 170384-29-9