5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Grewe diamine, 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine
OR902949-5G
APOSOR902949-5GEA 198 EUR
APOSOR902949-5G
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine 96%
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine
Formula: C₆H₁₀N₄
Pto. de fusión: 270…272 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078880
Núm. CAS: 95-02-3