2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902962-10G OR902962-1G OR902962-5G
APOSOR902962-10GEA 328 EUR
APOSOR902962-10G APOSOR902962-1G APOSOR902962-5G
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₅N
MW: 161,2400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663452
Núm. CAS: 62506-76-7