3-(Cloroformil)propionato de etilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate
OR902965-500G
APOSOR902965-500GEA 143 EUR
APOSOR902965-500G
3-(Cloroformil)propionato de etilo 95%
3-(Cloroformil)propionato de etilo
Formula: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000751
Núm. CAS: 14794-31-1