(3-Nitrofenil)acetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Nitrobenzyl cyanide, 2-(3-Nitrophenyl)acetonitrile
OR902997-25G OR902997-5G
APOSOR902997-25GEA 231 EUR
APOSOR902997-25G APOSOR902997-5G
(3-Nitrofenil)acetonitrilo 97%
(3-Nitrofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.15
Pto. de fusión: 63
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041249
Núm. CAS: 621-50-1