4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9030-250MG OR9030-1G
APOSOR9030-250MGEA 263 EUR
APOSOR9030-250MG APOSOR9030-1G
4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Formula: C₇H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08272851
Núm. CAS: 27296-77-1