2-Phenylthiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903003-5G
APOSOR903003-5GEA 79.9 EUR
APOSOR903003-5G
2-Phenylthiazole 95%
2-Phenylthiazole
Formula: C₉H₇NS
MW: 161,2200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272327
Núm. CAS: 1826-11-5