(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
OR903023-25G
APOSOR903023-25GEA 264 EUR
APOSOR903023-25G
(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid 97%
(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00297249
Núm. CAS: 16034-49-4