Ethyl acetimidate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903066-100G OR903066-500G
APOSOR903066-100GEA 105 EUR
APOSOR903066-100G APOSOR903066-500G
Ethyl acetimidate hydrochloride 95%
Ethyl acetimidate hydrochloride
Formula: C₄H₁₀ClNO
MW: 123.58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012572
Núm. CAS: 2208-07-3