2,4-Dimethyl-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR9031-1G OR9031-250MG
APOSOR9031-1GEA 78.3 EUR
APOSOR9031-1G APOSOR9031-250MG
2,4-Dimethyl-3-nitropyridine
2,4-Dimethyl-3-nitropyridine
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235269
Núm. CAS: 1074-76-6