L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride, H-Tle-OMe·HCl, H-Tle-OMe.HCl
OR903118-100G OR903118-25G OR903118-5G
APOSOR903118-100GEA 405 EUR
APOSOR903118-100G APOSOR903118-25G APOSOR903118-5G
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride 97%
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride
Formula: C₇H₁₅NO₂·HCl
MW: 181.7 g/mol
Pto. de fusión: 183 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040604
Núm. CAS: 63038-27-7