Ácido 3,4-xililacético 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 3,4-Dimethylphenylacetic acid

OR903130-5G
APOSOR903130-5GEA 59.6 EUR
APOSOR903130-5G
Ácido 3,4-xililacético 95%
Ácido 3,4-xililacético
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664684
Núm. CAS: 17283-16-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR