Ethyl-5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
OR903153-1G OR903153-250MG
APOSOR903153-1GEA 74.1 EUR
APOSOR903153-1G APOSOR903153-250MG
Ethyl-5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formula: C₅H₆ClN₃O₂
MW: 175,5700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040186
Núm. CAS: 774608-88-7