Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate
OR903157-25G
APOSOR903157-25GEA 120 EUR
APOSOR903157-25G
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051732
Núm. CAS: 5751-82-6