5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903168-1G OR903168-25G OR903168-5G
APOSOR903168-1GEA 21.9 EUR
APOSOR903168-1G APOSOR903168-25G APOSOR903168-5G
5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
5-Pentylbenzene-1,3-diol
Formula: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180.25 g/mol
Pto. Ebullición: 162…164 °C
Pto. de fusión: 46…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002293
Núm. CAS: 500-66-3