4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9032-10G OR9032-1G OR9032-250MG
APOSOR9032-10GEA 713 EUR
APOSOR9032-10G APOSOR9032-1G APOSOR9032-250MG
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine
Formula: C₇H₈N₂O₂
Pto. Ebullición: 116…118 °C/0,9mmHg
Pto. de fusión: 20…21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05982051
Núm. CAS: 1074-99-3