2-Chloro-5-isopropylpyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903243-1G OR903243-250MG
APOSOR903243-1GEA 509 EUR
APOSOR903243-1G APOSOR903243-250MG
2-Chloro-5-isopropylpyrimidine 95%
2-Chloro-5-isopropylpyrimidine
Formula: C₇H₉ClN₂
MW: 156,6100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109833
Núm. CAS: 596114-50-0