3H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4(5H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,5-Dihydro-4h-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one
OR903256-1G OR903256-250MG
APOSOR903256-1GEA 101 EUR
APOSOR903256-1G APOSOR903256-250MG
3H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4(5H)-one 95%
3H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4(5H)-one
Formula: C₆H₅N₃O
MW: 135,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832196
Núm. CAS: 5655-01-6