2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903269-10G OR903269-1G
APOSOR903269-10GEA 287 EUR
APOSOR903269-10G APOSOR903269-1G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol 95%
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol
Formula: C₈H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02103729
Núm. CAS: 10288-36-5