2,3-Dihydro-1-oxo-1H-indene-5-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903289-1G
APOSOR903289-1GEA 74.1 EUR
APOSOR903289-1G
2,3-Dihydro-1-oxo-1H-indene-5-carbonitrile 95%
2,3-Dihydro-1-oxo-1H-indene-5-carbonitrile
Formula: C₁₀H₇NO
MW: 157,1700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234685
Núm. CAS: 25724-79-2