Isocianuro de 2,6-xililo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903290-1G OR903290-5G
APOSOR903290-1GEA 81.2 EUR
APOSOR903290-1G APOSOR903290-5G
Isocianuro de 2,6-xililo 95%
Isocianuro de 2,6-xililo
Formula: C₉H₉N
MW: 131.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013479
Núm. CAS: 2769-71-3