3-Etoxi-2-nitropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9033-25G OR9033-5G
APOSOR9033-25GEA 0 EUR
APOSOR9033-25G APOSOR9033-5G
3-Etoxi-2-nitropiridina 98%
3-Etoxi-2-nitropiridina
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Pto. Ebullición: 156…158 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 28…32 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006257
Núm. CAS: 74037-50-6