5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR903308-5G
APOSOR903308-5GEA 85.7 EUR
APOSOR903308-5G
5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine 98%
5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine
Formula: C₄H₃BrClN₃
MW: 208,44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09999224
Núm. CAS: 663193-80-4