Quinoxalin-5-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Hydroxyquinoxaline
OR903311-5G
APOSOR903311-5GEA 163 EUR
APOSOR903311-5G
Quinoxalin-5-ol 98%
Quinoxalin-5-ol
Formula: C8H6N2O
MW: 146,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00972004
Núm. CAS: 17056-99-4