Metanotricarboxilato de trietilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903316-100G OR903316-500G
APOSOR903316-100GEA 108 EUR
APOSOR903316-100G APOSOR903316-500G
Metanotricarboxilato de trietilo 98%
Metanotricarboxilato de trietilo
Formula: C₁₀H₁₆O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009150
Núm. CAS: 6279-86-3