Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 6-chloro-3-pyridazinecarboxylate, Ethyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate, 6-chloro-3-pyridazinecarboxylic acid ethyl ester, 6-Chloro-pyridazine-3-carboxylic acid ethyl ester
OR903332-5G
APOSOR903332-5GEA 139 EUR
APOSOR903332-5G
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 98%
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,595 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09908168
Núm. CAS: 75680-92-1