6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903355-1G OR903355-250MG
APOSOR903355-1GEA 62.5 EUR
APOSOR903355-1G APOSOR903355-250MG
6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one 98%
6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₇H₄ClN₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044635
Núm. CAS: 171178-47-5