2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903364-25G
APOSOR903364-25GEA 112 EUR
APOSOR903364-25G
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014364
Núm. CAS: 1643-16-9