2-Amino-6-etoxibenzotiazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR903400-100G OR903400-25G
APOSOR903400-100GEA 60.9 EUR
APOSOR903400-100G APOSOR903400-25G
2-Amino-6-etoxibenzotiazol 98%
2-Amino-6-etoxibenzotiazol
Formula: C₉H₁₀N₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005788
Núm. CAS: 94-45-1