2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR903430-100G OR903430-25G OR903430-5G
APOSOR903430-100GEA 255 EUR
APOSOR903430-100G APOSOR903430-25G APOSOR903430-5G
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one 98%
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one
Formula: C₉H₁₄O
MW: 138.2069 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008901
Núm. CAS: 504-20-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR