2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903436-1G OR903436-5G
APOSOR903436-1GEA 270 EUR
APOSOR903436-1G APOSOR903436-5G
2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine 98%
2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine
Formula: C₅H₆BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109799
Núm. CAS: 5734-71-4