5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Iodo-1-methylpyrazole
OR903445-25G
APOSOR903445-25GEA 178 EUR
APOSOR903445-25G
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98%
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅IN₂
MW: 208,00 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109327
Núm. CAS: 34091-51-5