4-Bromo-6-hydroxypyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903453-1G OR903453-250MG
APOSOR903453-1GEA 77 EUR
APOSOR903453-1G APOSOR903453-250MG
4-Bromo-6-hydroxypyrimidine 97%
4-Bromo-6-hydroxypyrimidine
Formula: C₄H₃BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11223276
Núm. CAS: 1086382-38-8