3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903459-1G OR903459-250MG
APOSOR903459-1GEA 249 EUR
APOSOR903459-1G APOSOR903459-250MG
3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine 95%
3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine
Formula: C5H5ClN2O2S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03931474
Núm. CAS: 7145-62-2