4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903460-1G OR903460-250MG
APOSOR903460-1GEA 229 EUR
APOSOR903460-1G APOSOR903460-250MG
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₆ClN₃
MW: 155,5849 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11518925
Núm. CAS: 16372-08-0