5-Acetylpyridin-2(1H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-5-acetylpyridine
OR903475-1G
OR903475-5G
APOSOR903475-1GEA
56.7
EUR
APOSOR903475-1G
APOSOR903475-5G
5-Acetylpyridin-2(1H)-one 97%
5-Acetylpyridin-2(1H)-one
Formula:
C₇H₇NO₂ MW: 137,1400 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10697705 Núm. CAS: 1124-29-4 |