4,8-Dichloroquinazoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,8-Dichloro-quinazoline
OR903493-1G OR903493-5G
APOSOR903493-1GEA 68.3 EUR
APOSOR903493-1G APOSOR903493-5G
4,8-Dichloroquinazoline 98%
4,8-Dichloroquinazoline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657224
Núm. CAS: 7148-34-7