1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9035-1G OR9035-5G
APOSOR9035-1GEA 128 EUR
APOSOR9035-1G APOSOR9035-5G
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Formula: C₅H₉N
Pto. Ebullición: 108 °C
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 0,911 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005949
Núm. CAS: 694-05-3
EINECS: 211-766-2
UN: 2410
ADR: 3,II